4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H54283.03 H54283.06
H54283.03EA 76.1 EUR
H54283.03 H54283.06
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 874-89-5 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 32-36° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00870633
Formula: C₈H₇NO
Pto. de fusión: 32…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00870633
Núm. CAS: 874-89-5
ADR: 6.1,III