2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one

H54363.MD H54363.03 H54363.06
H54363.MDEA 57.9 EUR
H54363.MD H54363.03 H54363.06
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one 97%
2-Chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one

Purity: 97% CAS No.: 1013916-37-4 Molecular Formula: C13H14ClN3O Formula Weight: 263.72 Beilstein Reference: 15642863 MDL No.: MFCD13181207

Formula: C₁₃H₁₄ClN₃O
MW: 263.72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13181207
Núm. CAS: 1013916-37-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR