1-(4-Aminophenyl)piperazine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Piperazin-1-ylaniline
H55224.03
H55224.03EA 80.4 EUR
H55224.03
1-(4-Aminophenyl)piperazine 97%
1-(4-Aminophenyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 67455-41-8 Molecular Formula: C10H15N3 Formula Weight: 177.25 Physical Form: Powder Appearance: White to purple Melting Point: 119-123° MDL No.: MFCD01365906
Formula: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,25 g/mol
Pto. de fusión: 119…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01365906
Núm. CAS: 67455-41-8