(R)-(-)-Nipecotic acid ≥96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H57434.03 H57434.06 H57434.14
H57434.03EA 50.4 EUR
H57434.03 H57434.06 H57434.14
(R)-(-)-Nipecotic acid ≥96%
(R)-(-)-Nipecotic acid

Purity: 96+% CAS No.: 25137-00-2 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: 250-255° Optical Rotation: -5° (c=1 in water)

Formula: C₆H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 250…255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01630787
Núm. CAS: 25137-00-2

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR