3-Oxetano 95%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

H57870.03 H57870.06
H57870.03EA 237 EUR
H57870.03 H57870.06
3-Oxetano 95%
3-Oxetano
Formula: C₃H₄O₂
Pto. Ebullición: 140 °C
Densidad: 1,124
Pto. de inflamación: 26 °C (79 °F)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09263255
Núm. CAS: 6704-31-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR