3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

H58731.03 H58731.06
H58731.03EA 72.5 EUR
H58731.03 H58731.06
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester

Purity: 97% CAS No.: 915402-03-8 Molecular Formula: C17H25BO2Si Formula Weight: 300.28 Melting Point: 86-90° MDL No.: MFCD08706285

Formula: C₁₇H₂₅BO₂Si
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08706285
Núm. CAS: 915402-03-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR