4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Fluorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
H61679.MDEA 0 EUR
H61679.MD
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥98%
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formula: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055469
Núm. CAS: 345-89-1
EINECS: 206-464-2