3-Bromo-4-fluorofenol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H61702.06
H61702.06EA 99.5 EUR
H61702.06
3-Bromo-4-fluorofenol 97%
3-Bromo-4-fluorofenol
Purity: 98% CAS No.: 27407-11-0 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow-green UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03425884
Formula: C₆H₄BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425884
Núm. CAS: 27407-11-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III