4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone

H62127.03 H62127.06
H62127.03EA 195 EUR
H62127.03 H62127.06
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone

Purity: 96% CAS No.: 625446-22-2 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Physical Form: Solid

Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217.04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411551
Núm. CAS: 625446-22-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR