N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-Phe(3-CN)-OH
H62517.03
H62517.03EA 267 EUR
H62517.03
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 95%
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 131980-30-8 Molecular Formula: C15H18N2O4 Formula Weight: 290.31 Physical Form: Solid UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00797560
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₄
MW: 290.319 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00797560
Núm. CAS: 131980-30-8
ADR: 6.1 III