(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-pyridinemethanol, (2-chloropyridin-3-yl)methanol, 2-Chloro-3-pyridinylmethanol
H63341.06
H63341.06EA 224 EUR
H63341.06
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Purity: 97% CAS No.: 42330-59-6 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 61-65° dec Boiling Point: 112°/0.2mm Beilstein Reference: 1525378 MDL No.: MFCD01935961
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C (0,2 mmHg)
Pto. de fusión: 61…65 °C (desc.)
Número MDL: MFCD01935961
Núm. CAS: 42330-59-6