2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine

H63848.03 H63848.06
H63848.03EA 132 EUR
H63848.03 H63848.06
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine

Purity: 96% CAS No.: 100366-75-4 Molecular Formula: C6H3F3IN Formula Weight: 272.99 MDL No.: MFCD08741351

Formula: C₆H₃F₃IN
MW: 272.99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741351
Núm. CAS: 100366-75-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR