Ácido 4-bromo-2-piridincarboxílico 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H64244.03 H64244.06 H64244.14
H64244.03EA 44.2 EUR
H64244.03 H64244.06 H64244.14
Ácido 4-bromo-2-piridincarboxílico 97%
Ácido 4-bromo-2-piridincarboxílico

Purity: 97% CAS No.: 30766-03-1 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 177-179° Beilstein Reference: 471891 MDL No.: MFCD03426665

Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 177…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426665
Núm. CAS: 30766-03-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR