1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H64459.03 H64459.06
H64459.03EA 60.8 EUR
H64459.03 H64459.06
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid 95%
1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 22264-50-2 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 261° dec. Beilstein Reference: 2802253 MDL No.: MFCD00661068
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. de fusión: 261 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661068
Núm. CAS: 22264-50-2