2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2-chloro-5-nitropyrimidine
H64478.06
H64478.06EA 404 EUR
H64478.06
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine 97%
2-Chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
Purity: 97% CAS No.: 1920-66-7 Molecular Formula: C4H3ClN4O2 Formula Weight: 174.54 Physical Form: Solid Melting Point: 221-226° Beilstein Reference: 156953 MDL No.: MFCD00127771
Formula: C₄H₃ClN₄O₂
MW: 174,544 g/mol
Pto. de fusión: 221…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127771
Núm. CAS: 1920-66-7
EINECS: 217-648-7