Ácido amidosulfónico

Proveedor: Hach
Atención

Sinónimos: Ácido sulfamídico, Ácido sulfámico, Ácido aminosulfónico

107399
HACH107399EA 64.6 EUR
HACH107399
Ácido amidosulfónico
Ácido amidosulfónico
Formula: H₃NO₃S
MW: 97.09 g/mol
Pto. Ebullición: 247
Pto. de fusión: 205
Densidad: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011603
Núm. CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR