Cepillo, pelo de camello
Proveedor: Hach
2103200
HACH2103200EA 4.3 EUR
HACH2103200
Cepillo, pelo de camello
Cepillos
Para la limpieza de instrumentos delicados o para asegurar la transferencia completa de las muestras cuando se pesan.
  • El cabello suave y castaño se fija en un soporte metálico
  • Los pelos se cortan a la misma longitud: 14 mm (0,5")
  • Se puede acoplar a la microespátula Hach (HACH1225600)