Sodio hidróxido 1/28 mol/l (1/28 N) en solución acuosa
Proveedor: Hach
2349332
HACH2349332EA 30.9 EUR
HACH2349332
Sodio hidróxido 1/28 mol/l (1/28 N) en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III