Rojo de fenol solución, calidad especial indicator

Proveedor: Hach

Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide

2657512
HACH2657512EA 26 EUR
HACH2657512
Rojo de fenol solución, calidad especial indicator
Rojo de fenol
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
Número MDL: MFCD00003552
Núm. CAS: 143-74-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR