EDTA

Proveedor: Hach
Atención

Sinónimos: Ácido etilendiaminotetraacético, Ácido edético

700599
HACH700599EA 73.9 EUR
HACH700599
EDTA
EDTA
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Pto. Ebullición: 614 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003541
Núm. CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
IR: 01-2119486399-18
Índice Merck: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR