Aguja desmontables
Proveedor: HAMILTON BONADUZ
200285 200295 202645 207434 207419 7768-01 7780-01 7784-03 7780-04 7758-03 7770-01 7758-02 7784-06 7758-04 7780-03 7786-01 7784-01 7784-05 7779-01 7803-05 7806-01 7803-07 7758-01 7731-03 7779-03 7779-02 7804-02 7804-01 7762-06 7806-02 7804-04 7803-04 7770-02 7803-03 7768-02 7804-03 7784-02 7762-01 7762-02 7784-04 7731-01 7731-02 7731-04 7732-01 7803-02 7806-03 7762-04 7784-07 203481 8649-01 8650-01 7784-08 7786-02 7787-01 7787-02 7762-05 7780-02 7779-04 7762-03 7806-04 7732-02 7732-03 7732-04 7803-01 7806-06 7806-07 7804-10 7804-11 7806-10 7731-11 7803-06 7804-08 7806-11 7804-05 7804-06 7804-07 7804-09 7804-12 7806-05 7806-08 7806-09 209221 207434-10
HAMI200285EA 111 EUR
HAMI200285 HAMI200295 549-1059 HAMI207434 HAMI207419 HAMI7768-01 HAMI7780-01 HAMI7784-03 HAMI7780-04 113-0699 548-1563 113-0698 HAMI7784-06 HAMI7758-04 HAMI7780-03 549-0578 HAMI7784-01 HAMI7784-05 HAMI7779-01 HAMI7803-05 HAMI7806-01 HAMI7803-07 HAMI7758-01 HAMI7731-03 HAMI7779-03 HAMI7779-02 HAMI7804-02 HAMI7804-01 HAMI7762-06 HAMI7806-02 HAMI7804-04 HAMI7803-04 HAMI7770-02 HAMI7803-03 HAMI7768-02 HAMI7804-03 HAMI7784-02 HAMI7762-01 HAMI7762-02 HAMI7784-04 HAMI7731-01 HAMI7731-02 HAMI7731-04 HAMI7732-01 HAMI7803-02 HAMI7806-03 HAMI7762-04 HAMI7784-07 HAMI203481 HAMI8649-01 HAMI8650-01 HAMI7784-08 549-0579 HAMI7787-01 HAMI7787-02 HAMI7762-05 HAMI7780-02 HAMI7779-04 HAMI7762-03 HAMI7806-04 HAMI7732-02 HAMI7732-03 HAMI7732-04 HAMI7803-01 HAMI7806-06 HAMI7806-07 HAMI7804-10 HAMI7804-11 HAMI7806-10 HAMI7731-11 HAMI7803-06 HAMI7804-08 HAMI7806-11 HAMI7804-05 HAMI7804-06 HAMI7804-07 HAMI7804-09 HAMI7804-12 HAMI7806-05 HAMI7806-08 HAMI7806-09 HAMI209221 HAMI207434-10
Aguja desmontables
Agujas de jeringas
El beneficio de una aguja reemplazable para el curvado u obstrucción y el mínimo volumen muerto de la aguja pegada. El exclusivo diseño de aguja retirable la coloca con precisión en la línea cero. El resultado es una conexión con ningún volumen muerto que simplifica el cebado.
Están disponibles longitudes personalizadas y especiales. Puede encargar agujas personalizadas según su especificación.
* Large hub
** Kel-F hub