VWR® EML Digital Plus Test Sieve Shakers
Proveedor: HAVERBOECKER
510-0957EA 3508.44 EUR
510-0957 510-0954 510-0963 510-0960 510-0959 510-0956 510-0965 510-0962 510-1291 510-1297 510-1300 510-1289 510-1298 510-1295 510-1294 510-1292 HAVE205322730 HAVE205322747 HAVE205322754 HAVE205322860 HAVE205322877 HAVE205322884 HAVE205322891
VWR® EML Digital Plus Test Sieve Shakers
Agitadores de laboratorio Agitadores de Tamiz
Los modelos de agitadores de tamices de accionamiento electromagnético están diseñados para el análisis de tamices con acción de tamizado tridimensional opcional. La amplitud autorregulable, que utiliza medidas de aceleración permanente de la torre completa de tamices, equilibra la oscilación del agitador y su soporte. Esto garantiza que la amplitud permanece igual, independientemente del volumen de alimentación y de la posición de instalación.
  • Memoria para 10 conjuntos de parámetros de tamices de ensayo
  • Función de temporizador: de 0 a 99 minutos o