VWR® EML 200 Test Sieve Shakers
Proveedor: NEXOPART
510-2043EA 2022.93 EUR
510-2043 510-2045 510-2046 510-2048 510-2037 510-2039 510-2049 510-2051 510-2040 510-2042 HAVE205323041 HAVE205323058 HAVE205323027 HAVE205322990 HAVE205323010
VWR® EML 200 Test Sieve Shakers
Agitadores de laboratorio Agitadores de Tamiz
La serie EML 200 ofrece diferentes tipos de unidades. Todos los modelos son adecuados para tamices de entre 50 y 203 mm de diámetro, tienen una capacidad de carga de muestras/lotes máxima de 3 kg, una carcasa de aluminio fundido y un sistema de sujeción mejorado.
  • Temporizador digital: de 0 a 99 minutos o funcionamiento constante
  • Todos los agitadores tienen una cubierta con mirilla de inspección que permite ver las muestras durante el cribado
Unidades EML 200 Pure que son idóneas para análisis estándar:
Incluye 2 amplitudes reguladas:More Product Information