Avantor® Hichrom, Columnas HPLC, RPB
Proveedor: Avantor
HI-10RPB-100PEA 0 EUR
HI-10RPB-100P HICHHI-10RPB-10CP HI-10RPB-150P HI-10RPB-250P HI-10RPB-50P HI-10RPB-100SP1 HI-10RPB-150SP1 HI-10RPB-250SP1 HIRPB-100A HIRPB-100AS HIRPB-100P HICHHIRPB-10CP HIRPB-150A HIRPB-150AS HIRPB-150P HIRPB-250A HIRPB-250AM HIRPB-250AS HIRPB-250P HIRPB-250SP HIRPB-50P HI-10RPB-100P3 HI-10RPB-10CP3 HI-10RPB-150P3 HI-10RPB-250P3 HI-10RPB-50P3 HI-10RPB-50SP1 HI-3.5RPB100AF HI-3.5RPB100AS HI-3.5RPB150AM HI-3.5RPB150AS HIRPB-100P3 HIRPB-10C5 HIRPB-150P3 HIRPB-250P3 HIRPB-50P3 HI3.5RPB10CM5 HIRPB-10C5-SK
Avantor® Hichrom, Columnas HPLC, RPB
Columnas de cromatografía
Avantor® Hichrom RPB es una base de sílice desactivada de alta pureza que ofrece una selectividad única debido al enlace multialquilo C8/C18 patentado y al exhaustivo recubrimiento terminal empleado. La gama incluye fases de 3,5, 5 y 10 μm, que son adecuadas para aplicaciones LC-MS y separaciones preparativas, respectivamente.
  • Mayor productividad debido al menor tiempo de análisis.
  • Longitud de columna reducida sin sacrificar la eficiencia
  • Excelente cromatografía
Avantor® Hichrom RPB está diseñado específicamente para la separación en fase reversa deMore Product Information