Batas de laboratorio, SPP
Proveedor: HUBEI ORIENT INTL TRADING
HOIT115453EA 116 EUR
HOIT115453
Batas de laboratorio, SPP
Prendas desechables
Suave y cómodo, este abrigo no tejido es perfecto para áreas polvorientas.
  • Propiedades bajas en pelusas y proporciona una excelente protección contra salpicaduras
  • Tejido de alta tecnología que ofrece una comodidad similar a la de una tela que es fácil de llevar puesta.
  • Con muñeca elástica, sin bolsillos y cuello de camisa.
  • cremallera para cierre
Mayor rango de movimiento, movilidad mejorada con más espacio en la espalda y refuerzo en áreas de alto estrés para menos reventones.
Envase: 5 piezas / bolsa de plástico; 10 bolsas / cartón
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Género Unisex
Aplicaciones de vestimenta Laboratory