Potasio hidróxido ≥85%, en polvo, grado técnico, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
06103-5KG 06103-40KG
06103-5KGEA 179.41 EUR
06103-5KG HONC06103-40KG
Potasio hidróxido ≥85%, en polvo, grado técnico, Fluka™
Potasio hidróxido
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Formula: KOH
Pto. Ebullición: 1,327 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 360 °C
Densidad: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
IR: 01-2119487136-33
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 85 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.1 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Assay of K₂CO₃ Max. 1.0 %
Vapor Pressure 1 mmHg ( 719 °C)