Sodio azida
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Azida sódica
13412H-1KG
HONC13412H-1KGEA 357 EUR
HONC13412H-1KG
Sodio azida
Sodio azida
Formula: NaN₃
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 1,85 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003536
Núm. CAS: 26628-22-8
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Loss on dr. on P₂O₅, 20 mbar Max. 0.2 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Water insoluble matter Max. 0.05 %