Ácido oleico, Extra pure meets analytical specification of Ph.Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
27728H-25KG
HONC27728H-25KGEA 864 EUR
HONC27728H-25KG
Ácido oleico, Extra pure meets analytical specification of Ph.Eur., Fluka™
Ácido oleico
Formula: C₁₈H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 360 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: 13…14 °C
Densidad: 0,9 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064242
Núm. CAS: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) 65.0 - 88.0 %
Density (D 20/20) 0.889 - 0.895
Ash Max. 0.1 %
Iodine value 89 - 105
Peroxide value Max. 10.0
Acid value 195 - 204
Appearance of the substance complying
Identity complying
Fatty acid composition complying
Margaric acid (GC) Max. 0.2 %
Assay of myristic acid (GC) Max. 5.0 %
Assay of palmitic acid (GC) Max. 16.0 %
Assay of palmitoleic acid (GC) Max. 8.0 %
Assay of stearic acid (GC) Max. 6.0 %
Assay of oleic acid (GC) 65.0 - 88.0 %
Assay of linoleic acid (GC) Max. 18.0 %
Assay of linolenic acid (GC) Max. 4.0 %
Fatty acids w. 1 chain >C18 Max. 4.0 %
Residual solvents complying