Ácido cítrico monohidrato, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. sustancia tampón, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
33114H-25KG 33114H-500G 33114H-1KG 33114H-5KG 33114H-6X1KG 33114H-6X500G
HONC33114H-25KGEA 1400 EUR
HONC33114H-25KG HONC33114H-500G HONC33114H-1KG HONC33114H-5KG HONC33114H-6X1KG HONC33114H-6X500G
Ácido cítrico monohidrato, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. sustancia tampón, Fluka™
Ácido cítrico monohidrato
Formula: C₆H₈O₇.H₂O
Pto. de fusión: 135-152 °C
Densidad: 1,54 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149972
Núm. CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Índice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5 - 102.0 %
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.5 - 100.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) 7.5 - 9.0 %
Sulfated ash Max. 0.01 %
Aluminium (Al) Max. 0.2 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 3 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Oxalate (C₂O₄) Max. 50 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 20 ppm
S-compounds (as SO₄) Max. 0.002 %
Reaction against H₂SO₄ complying
Appearance of the solution complying