Tolueno, extra puro, Burdick & Jackson™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
65533-173KG
HONC65533-173KGEA 2480 EUR
HONC65533-173KG
Tolueno, extra puro, Burdick & Jackson™
Tolueno
Formula: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Pto. Ebullición: 110.6 °C
Pto. de fusión: -95
Densidad: 0.867 g/cm3
Pto. de inflamación: 4 °C
Número MDL: MFCD00008512
Núm. CAS: 108-88-3
UN: 1294
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Benzene (GC) Max. 0.02 %