Ácido fluorhídrico 48-51 % p.a., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Fluoruro de hidrógeno
66156-2.5L
HONC66156-2.5LEA 193 EUR
HONC66156-2.5L
Ácido fluorhídrico 48-51 % p.a., Fluka™
Ácido fluorhídrico
Formula: HF
Pto. Ebullición: 105 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,170 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011346
Núm. CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,II