Cobalt ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1014-100ML E1141-100ML
HONCE1014-100MLEA 93.84 EUR
HONCE1014-100ML HONCE1141-100ML
Cobalt ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cobalto
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).