Osmium ICP Standard, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1041-100ML
HONCE1041-100MLEA 528.91 EUR
HONCE1041-100ML
Osmium ICP Standard, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de osmio
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).