Indium ICP & ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1325-100ML
HONCE1325-100MLEA 111 EUR
HONCE1325-100ML
Indium ICP & ICP-MS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de indio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).