Beryllium ICP & ICP-MS Standard, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E1375-100ML
HONCE1375-100MLEA 144.97 EUR
HONCE1375-100ML
Beryllium ICP & ICP-MS Standard, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de berilio
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).