Instrument check standard 1 for ICP
Proveedor: Honeywell Chemicals
E2108-100ML
HONCE2108-100MLEA 328 EUR
HONCE2108-100ML
Instrument check standard 1 for ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de multielementos
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn in HNO₃ 2%