NexION AFT single-element solution
Proveedor: Honeywell Chemicals
E2196-100ML
HONCE2196-100MLEA 121 EUR
HONCE2196-100ML
NexION AFT single-element solution
Normativas Estándares catiónicos Estándares de multielementos
Certified Reference Material (CRM).
2 g/L Iron (Fe) in HNO₃ 2%