Silicate Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E3043-100ML
HONCE3043-100MLEA 0 EUR
HONCE3043-100ML
Silicate Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Normativas Estándares aniónicos Estándares de silicato
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).