Beryllium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4009-100ML E4010-100ML E4010-500ML
HONCE4009-100MLEA 148 EUR
HONCE4009-100ML HONCE4010-100ML HONCE4010-500ML
Beryllium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de berilio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).