2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: BSTFA+TMCS (99:1)

TS-38831
HYPETS-38831EA 197 EUR
HYPETS-38831
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo con 1% trimetilclorosilano
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.40 g/mol
Número MDL: MFCD00008269
Núm. CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR