Dióxido de silicio, Ecochrom™ 32-63 µm
Proveedor: MP Biomedicals
0202827
ICNA0202827EA 181 EUR
ICNA0202827
Dióxido de silicio, Ecochrom™ 32-63 µm
Dióxido de silicio
  • Specific Surface Area: 500-600 m2/g
  • Particle Size: 32-63 µm
  • Weight: 0.4-0.5 g/ml
  • pH: 7.0
  • Mean Pore Size: 60Å
pH: 7
Formula: SiO₂
Densidad: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9