Ácido (2,4-diclorofenoxi)acético, tan powder
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
Sinónimos: 2,4-D
0210155380
ICNA0210155380EA 57.4 EUR
ICNA0210155380
Ácido (2,4-diclorofenoxi)acético, tan powder
Ácido (2,4-diclorofenoxi)acético
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid is a herbicide.
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid is a herbicide.
Soluble in ethanol (100 mg/ml - clear to hazy, faint yellow solution), methanol (50 mg/ml - clear, colourless solution).
Formula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
MW: 221.04 g/mol
Pto. Ebullición: 346
Pto. de fusión: 134…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004300
Núm. CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
UN: 3077
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,02825