6-(2-Hidroxinaftilazo)-3,4'-azodibencenosulfonato de sodio, en polvo C.I. 26905

Proveedor: MP Biomedicals

Sinónimos: CI 26905

0215485525 0215485580
ICNA0215485525EA 51.2 EUR
ICNA0215485525 ICNA0215485580
6-(2-Hidroxinaftilazo)-3,4'-azodibencenosulfonato de sodio, en polvo C.I. 26905
6-(2-Hidroxinaftilazo)-3,4'-azodibencenosulfonato de sodio

Soluble in water (0,1% - clear red solution) and ethanol (1 mg/ml).


Dye content: ~ 60% (Lit.)


Soluble in water (0,1% - clear red solution) and ethanol (1 mg/ml).

Formula: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003891
Núm. CAS: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR