Cables de calefacción
Proveedor: ISOPAD
175192-000 209402-000 490504-000 030246-000 920078-000 927312-000
ISOP175192-000EA 129.3 EUR
ISOP175192-000 ISOP209402-000 ISOP490504-000 ISOP030246-000 ISOP920078-000 ISOP927312-000
Cables de calefacción
Cabos
Los cables calefactores flexibles están formados por seda de vidrio aislada, tejido flexible con conductores de calefacción interiores.
  • Temperatura nominal: 450 °C
  • Frecuencia: 50 a 60 Hz