4-Aminopiridina ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 4-Piridilamina

J61470.14 J61470.22
J61470.14EA 68.5 EUR
J61470.14 J61470.22
4-Aminopiridina ≥99%
4-Aminopiridina

Purity: 99+% CAS No.: 504-24-5 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 164°(327°F) Physical Form: Crystalline powder Density: 1.26 Appearance: White Odour: Unpleasant Melting Point: 157-161° Boiling Point: 273-274° Beilstein Reference: 105782 Merck Reference: 14,3933 UN No.: 2671 MDL No.: MFCD00006439


A potassium channel blocker

Formula: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Pto. Ebullición: 273…274 °C
Pto. de fusión: 157…161 °C
Densidad: 1.26
Pto. de inflamación: 164 °C (327 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006439
Núm. CAS: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,03964

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR