Ácido (R)-(-)-2-Oxotiazolidin-4-carboxílico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid, Procysteine
J62254.03
J62254.03EA 55.6 EUR
J62254.03
Ácido (R)-(-)-2-Oxotiazolidin-4-carboxílico
Ácido (R)-(-)-2-Oxotiazolidin-4-carboxílico
CAS No.: 19771-63-2 Molecular Formula: C4H5NO3S Formula Weight: 147.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 174° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 4179169 Merck Reference: 14,6950 MDL No.: MFCD00066092
Reagent for hepatic glutathione studies.
Formula: C₄H₅NO₃S
MW: 147.15 g/mol
Pto. de fusión: 174 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00066092
Núm. CAS: 19771-63-2