MOPS solución tampón pH 9 (1 mol/l)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

J62261.AK J62261.AP J60097.AK J61797.AK J61797.AP J61821.AK J61821.AP J61843.AK J61843.AP J61958.AK J61958.AP
J62261.AKEA 98 EUR
J62261.AK J62261.AP J60097.AK J61797.AK J61797.AP J61821.AK J61821.AP J61843.AK J61843.AP J61958.AK J61958.AP
MOPS solución tampón pH 9 (1 mol/l)
Tampones Tampones biológicos

CAS No.: 1132-61-2
Physical form: liquid
Appearance: colourless
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00006183

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR