Potasio cloruro 1 M aqueous solution RNase_free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potassiumchloride
J62422.AK
J62422.AKEA 86.6 EUR
J62422.AK
Potasio cloruro 1 M aqueous solution RNase_free
Potasio cloruro
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Formula Weight: 74.55 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011360
Formula: KCl
MW: 74.55 g/mol
Pto. Ebullición: 1420
Pto. de fusión: 773
Densidad: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,07621