Mitomicina C

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Mitomycin, Ametycin

J63193.MAEA 278 EUR
J63193.MA
Mitomicina C
Mitomicina C
Formula: C₁₅H₁₈N₄O₅
MW: 334.33 g/mol
Pto. de fusión: 360 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078109
Núm. CAS: 50-07-7
EINECS: 200-008-6
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,6215

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR