Daidzeina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J63763.ME J63763.03 J63763.MC
J63763.MEEA 127 EUR
J63763.ME J63763.03 J63763.MC
Daidzeina ≥98%
Daidzeina
Purity: 98+% CAS No.: 486-66-8 Molecular Formula: C15H10O4 Formula Weight: 254.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Melting Point: 328-332° dec. Beilstein Reference: 231523 Merck Reference: 14,2801 MDL No.: MFCD00016954
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
Formula: C₁₅H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 513 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 328…332 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00016954
Núm. CAS: 486-66-8
EINECS: 207-635-4
Índice Merck: 14,2801